missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triethylsilane-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsilane-d1 |
| CAS | 1631-33-0 |
| Molekylær formel | C6H15DSi |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Triethylsilane-d, Deuteriotriethylsilane, Deuterotriethylsilane, Triethyl-silane-d |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D |
| SMIL | [2H][Si](CC)(CC)CC |
| IUPAC navn | deuterio(triethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.28 |
| Formel vægt | 117.1084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?