Få mere at vide
Triethylsilane, 99%
Artikelnummer. 10338540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338540 5 g Glasflaske 5g
10022750 25 g Glasflaske 25g
10318590 100 g Glasflaske 100g
11915821 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10338540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212920050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-86-7
Molekylær formel C6H16Si
Molekylvægt (g/mol) 116.28
InChI nøgle QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC navn triethylsilicium
SMIL CC[Si](CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 107.0°C to 108.0°C
Kemisk navn eller materiale Triethylsilane
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Flammepunkt −3°C
Merck Index 15,9841
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 116.28
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4120
Specifik vægtfylde 0.72
Tæthed 0.7200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.