Få mere at vide
Triethylsilane, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 107.0°C to 108.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsilane |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | (C2H5)3SiH |
| Beilstein | 04,625 |
| Fieser | 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367 |
| Flammepunkt | −3°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.