Få mere at vide
Triethylsilan, 99%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15199303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15199303 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
11394103 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15199303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-86-7
Molekylær formel C6H16Si
Molekylvægt (g/mol) 116.28
InChI nøgle QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC navn triethylsilicium
SMIL CC[Si](CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 107°C to 108°C
Kemisk navn eller materiale Triethylsilane
Mængde 1 L
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel (C2H5)3SiH
Flammepunkt -3°C
Merck Index 15,9841
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 116.28
Procent renhed 99%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1.4100 to 1.412
Specifik vægtfylde 0.72
Tæthed 0.7200g/mL
Vis mere Vis mindre
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.