Få mere at vide
Triethylsilan, 99%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 107°C to 108°C |
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsilane |
| Mængde | 100 mL |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Lineær formel | (C2H5)3SiH |
| Flammepunkt | -3°C |
| Merck Index | 15,9841 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: decomposes |
| Formel vægt | 116.28 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triethylsilane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.