Få mere at vide
Triethylsilane, 98+%
Artikelnummer. p-7080687
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11484083
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10320.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-86-7 | C6H15Si | 115.271 g/mol
Triethylsilan anvendes til hydrosilering af olefiner til fremstilling af alkylsilaner. Det virker som et reduktionsmiddel i reduktionen af 2-chromanoler, da det har et aktivt hydrid. Det fungerer som en katalysator for redox-initieret kationisk polymerisation, regioselektiv reduktiv kobling af enoner og allener og Beckmann-omlejring af cyclododecanonoxim. Det er forbundet med trifluoreddikesyre og involveret i den selektive reduktion af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylsilan anvendes til hydrosilering af olefiner til fremstilling af alkylsilaner. Det virker som et reduktionsmiddel i reduktionen af 2-chromanoler, da det har et aktivt hydrid. Det fungerer som en katalysator for redox-initieret kationisk polymerisation, regioselektiv reduktiv kobling af enoner og allener og Beckmann-omlejring af cyclododecanonoxim. Det er forbundet med trifluoreddikesyre og involveret i den selektive reduktion af alkener.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, vand og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-86-7
Molekylær formel C6H15Si
Molekylvægt (g/mol) 115.271
MDL nummer MFCD00009018
InChI nøgle QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC navn triethylsilicium
SMIL CC[Si](CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 107°C to 108°C
Kemisk navn eller materiale Triethylsilane
Smeltepunkt -157°C
Mængde 10 g
Lineær formel (CH3CH2)3SiH
FN nummer UN1993
Beilstein 1098278
Flammepunkt −6°C (21°F)
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 116.28
Procent renhed ≥98%
Brydningsindeks 1.412
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.728
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.