Få mere at vide
Triethylsilane, 98+%
Beskrivelse
Triethylsilan anvendes til hydrosilering af olefiner til fremstilling af alkylsilaner. Det virker som et reduktionsmiddel i reduktionen af 2-chromanoler, da det har et aktivt hydrid. Det fungerer som en katalysator for redox-initieret kationisk polymerisation, regioselektiv reduktiv kobling af enoner og allener og Beckmann-omlejring af cyclododecanonoxim. Det er forbundet med trifluoreddikesyre og involveret i den selektive reduktion af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethylsilan anvendes til hydrosilering af olefiner til fremstilling af alkylsilaner. Det virker som et reduktionsmiddel i reduktionen af 2-chromanoler, da det har et aktivt hydrid. Det fungerer som en katalysator for redox-initieret kationisk polymerisation, regioselektiv reduktiv kobling af enoner og allener og Beckmann-omlejring af cyclododecanonoxim. Det er forbundet med trifluoreddikesyre og involveret i den selektive reduktion af alkener.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, vand og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 107°C to 108°C |
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsilane |
| Smeltepunkt | -157°C |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | (CH3CH2)3SiH |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1098278 |
| Flammepunkt | −6°C (21°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 116.28 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.