Få mere at vide
Triethyloxonium tetrafluoroborat, 95 %
Artikelnummer. 11310220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11310220 25 g Glasflaske 25g
11965921 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436760250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyloverførselsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-39-8 , 60-29-7
Molekylær formel C6H15BF4O
Molekylvægt (g/mol) 189.99
MDL nummer MFCD00044423
InChI nøgle IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC navn triethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 84.0°C to 89.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,5867
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Stabilisator 3 to 5 % ether
Formel vægt 189.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.