Få mere at vide
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether
Artikelnummer. 11427057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427057 100 g 100g
11417057 25 g 25g
11437057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14420.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et kraftigt alkyleringsmiddel, især til ethylering. Det bruges til modifikation af carboxylrester i proteiner. Det er involveret i udarbejdelsen afμ -aminoestere fra lactamer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et kraftigt alkyleringsmiddel, især til ethylering. Det bruges til modifikation af carboxylrester i proteiner. Det er involveret i udarbejdelsen af μ -aminoestere fra lactamer.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-39-8
Molekylær formel C6H15BF4O
Molekylvægt (g/mol) 189.99
MDL nummer MFCD00044423
InChI nøgle IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC navn triethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium tetrafluoroborate
Navn note stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Smeltepunkt 84°C to 89°C
Analyseprocentområde 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Lineær formel (CH3CH2)3OBF4
Mængde 100 g
FN nummer UN2925
Beilstein 3598090
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane.
Formel vægt 189.99
Procent renhed 95%