Få mere at vide
Triethyloxoniumtetrafluoroborat, 95%, stab. med 3-5% diethylether
Artikelnummer. 11417057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417057 25 g 25g
11427057 100 g 100g
11437057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14420.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189,99 g/mol
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et kraftigt alkyleringsmiddel, især til ethylering. Det bruges til modifikation af carboxylrester i proteiner. Det er involveret i udarbejdelsen afμ -aminoestere fra lactamer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et kraftigt alkyleringsmiddel, især til ethylering. Det bruges til modifikation af carboxylrester i proteiner. Det er involveret i udarbejdelsen af μ -aminoestere fra lactamer.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-39-8
Molekylær formel C6H15BF4O
Molekylvægt (g/mol) 189.99
MDL nummer MFCD00044423
InChI nøgle IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC navn triethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium Tetrafluoroborate
Navn note stabiliseret med 3 til 5% diethylether
Smeltepunkt 84 °C til 89 °C
Analyseprocentområde 95%, stabiliseret med 3-5% diethylether
Lineær formel (CH3CH2)3OBF4
Mængde 25 g
FN nummer UN2925
Beilstein 3598090
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dichloromethan.
Formel vægt 189.99
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether