Få mere at vide
Triethyloxonium Tetrafluororat (15% i dichloromethan, ca. 1 mol/L), TRC
Artikelnummer. 30453911
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30453911 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30453911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT776900250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium Tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Molekylær formel C6 H15 O . B F4
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
SMIL CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn triethyloxidanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 189.99
Formel vægt 190.1152
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 15 %