Få mere at vide
Triethyloxoniumtetrafluoroborat, 1,0 m i dichlorothan
Beskrivelse
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et effektivt middel til ethylering., laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
effektivt middel til ethylering, laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
| Tæthed | 1.328 |
| Lugt | Kloroform-lignende |
| Lineær formel | (CH3CH2)3OBF4 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 3598090 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichloromethan. Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 189.99 |
| Vis mere |