Få mere at vide
Triethyloxoniumtetrafluoroborat, 1,0 m i dichlorothan
Artikelnummer. 11483910
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483910 25 mL 25ml
11493910 100 mL 100ml
11403920 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11678.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189,99 g/mol
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et effektivt middel til ethylering., laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et
effektivt middel til ethylering, laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-39-8
Molekylær formel C6H15BF4O
Molekylvægt (g/mol) 189.99
MDL nummer MFCD00044423
InChI nøgle IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC navn triethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium tetrafluoroborate
Tæthed 1.328
Lugt Chloroform-like
Lineær formel (CH3CH2)3OBF4
Mængde 25 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 3598090
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formel vægt 189.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in dichloromethane