Få mere at vide
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane
Artikelnummer. 11403920
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11403920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11678.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et effektivt middel til ethylering., laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triethyloxoniumtetrafluorborat bruges som et
effektivt middel til ethylering, laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-39-8
Molekylær formel C6H15BF4O
Molekylvægt (g/mol) 189.99
MDL nummer MFCD00044423
InChI nøgle IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC navn triethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyloxonium tetrafluoroborate
Tæthed 1.328
Lugt Chloroform-like
Lineær formel (CH3CH2)3OBF4
Mængde 500 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 3598090
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formel vægt 189.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in dichloromethane