Få mere at vide
Triethylmethylammoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylmethylammonium Chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Molekylær formel | C7H18ClN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC |
| IUPAC navn | triethyl(methyl)azanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.68 |
| Formel vægt | 151.1128 |