Få mere at vide
Triethylmethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457248
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30457248 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30457248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7766682.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Molekylær formel C7H18ClN
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
IUPAC navn triethyl(methyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 151.68
Formel vægt 151.1128