Få mere at vide
Triethylmethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Effektiv faseoverførselskatalysator
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylmethylammonium chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Smeltepunkt | 282 °C til 284 °C |
| Molekylær formel | C7H18ClN |
| MDL nummer | MFCD00059972 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o |
| InChI nøgle | NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-] |
| IUPAC navn | triethyl(methyl)azanium;chlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triethylmethylammonium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylmethylammonium chloride