Få mere at vide
Triethylenethiophosphoramide-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylenethiophosphoramide-d12 |
| CAS | 1276372-62-3 |
| Molekylær formel | C6D12N3PS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,1’,1’’-Phosphinothioylidynetrisaziridine-d12, Tris(1-aziridinyl)phosphine-d12 Sulfide, AI 3-24916-d12, CBC 806495-d12, Girostan-d12, N,N’,N’’-Triethylenethio phosphoramide-d12, Oncotepa-d12, Oncothio-tepa-d12, Oncotiotepa-d12, Phosphorothioic Acid Triethylenetriamide-d12, Tespamin-d12, Tespamine-d12, Tris(aziridinyl)phosphine-thioxide-d12, Thio-TEPA-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | S=P(N1C([2H])([2H])C1([2H])[2H])(N2C([2H])([2H])C2([2H])[2H])N3C([2H])([2H])C3([2H])[2H] |
| IUPAC navn | sulfanylidene-tris(2,2,3,3-tetradeuterioaziridin-1-yl)-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.29 |
| Formel vægt | 201.1243 |