Få mere at vide
Triethylenetetramine, tech. 60%, balance branched and cyclic triethylenetetramines
Artikelnummer. 11463167
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463167 500 mL 500ml
11473167 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16128.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Katalyserer hydrolysen af N-terminale peptidbindinger. Bestemmelse af kationbytterkapaciteten (CEC) af lermineraler er ved at bruge komplekserne af kobber(II)-ion med triethylentetramin og tetraethylenpentamin. Variable spin jern(iii) chelater med hexadentate ligander er afledt af triethylentetramin og forskellige salicylaldehyder. Adsorption af Cu(II), Cd(II) og Pb(II) fra vandige enkeltmetalopløsninger ved succinyleret dobbelt-merceriseret sukkerrørsbagasse funktionaliseret med triethylentetramin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Katalyserer hydrolysen af N-terminale peptidbindinger. Bestemmelse af kationbytterkapaciteten (CEC) af lermineraler er ved at bruge komplekserne af kobber(II)-ion med triethylentetramin og tetraethylenpentamin. Variable spin jern(iii) chelater med hexadentate ligander er afledt af triethylentetramin og forskellige salicylaldehyder. Adsorption af Cu(II), Cd(II) og Pb(II) fra vandige enkeltmetalopløsninger ved succinyleret dobbelt-merceriseret sukkerrørsbagasse funktionaliseret med triethylentetramin.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-24-3
Molekylær formel C6H18N4
Molekylvægt (g/mol) 146.238
MDL nummer MFCD00008169
InChI nøgle VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
IUPAC navn N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin
SMIL C(CNCCNCCN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylenetetramine
Smeltepunkt ∼-35°C
Tæthed 0.982
Kogepunkt ∼267°C
Flammepunkt 122°C (252°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter balance forgrenede og cykliske triethylentetraminer
Lineær formel H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
Brydningsindeks 1.498
Mængde 500 mL
FN nummer UN2259
Beilstein 605448
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9663
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 146.24
Procent renhed 60%
Grad Teknisk