Få mere at vide
Triethylentetramin-N,N,N',N,N,N-hexaeddikesyre″‴‴, 98%
Artikelnummer. 11409980
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409980 2 g 2g
11419980 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044737.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 869-52-3 | C18H30N4O12 | 494,454 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 869-52-3
Molekylær formel C18H30N4O12
Molekylvægt (g/mol) 494.454
MDL nummer MFCD00004290
InChI nøgle RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
PubChem CID 70088
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]eddikesyre
SMIL C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Mængde 2 g
Formel vægt 494.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver