Få mere at vide
Triethylentetramin, 60%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10633522 50 g 50g
10603712 500 g 500g
15294704 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344070500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-24-3
Molekylær formel C6H18N4
Molekylvægt (g/mol) 146.24
MDL nummer MFCD00008169
InChI nøgle VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
IUPAC navn N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin
SMIL C(CNCCNCCN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylenetetramine
Navn note 60%
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 129°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 55% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4960 to 1.5000
Mængde 50 g
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Merck Index 15,9828
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 146.24
Procent renhed 60%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylenetetramine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.