missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethylenephosphoramide, TRC

Artikelnummer. 30134717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134717 100 mg
18092410 25 mg
18031020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT776600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 545-55-1
Molekylær formel C6 H12 N3 O P
Molekylvægt (g/mol) 173.15
Synonym Phosphine oxide, tris(1-aziridinyl)- (8CI), 1,1',1' '-Phosphinylidynetris[aziridine], APO, Aphoxide, ENT 24915, Imperon Fixer T, NSC 9717, Phosphoric acid triethylene imide, Phosphoric triamide, N,N',N' '-tri-1,2-ethanediyl-, TAPO, TEF, TEPA, TEPA (pesticide), Tri-1-aziridinylphosphine oxide, Triaziridinophosphine oxide, Triaziridinylphosphine oxide, Triethylenephosphoramide, Triethylenephosphorotriamide, Tris(1-aziridine)phosphine oxide, Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide, Tris(aziridinyl)phosphine oxide
IUPAC navn 1-[bis(aziridin-1-yl)phosphoryl]aziridine
SMIL O=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethylenephosphoramide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N3OP/c10-11(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
Formel vægt 173.0718
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.