missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triethylene Glycol Monobenzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene Glycol Monobenzyl Ether |
| CAS | 55489-58-2 |
| Molekylær formel | C13 H20 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2 |
| SMIL | OCCOCCOCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-phenylmethoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.296 |
| Formel vægt | 240.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?