Få mere at vide
Triethylene Glycol Monobenzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene Glycol Monobenzyl Ether |
| CAS | 55489-58-2 |
| Molekylær formel | C13 H20 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2 |
| SMIL | OCCOCCOCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-phenylmethoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.296 |
| Formel vægt | 240.136 |