missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethylene Glycol Monobenzyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30452926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452926 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7765151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethylene Glycol Monobenzyl Ether
CAS 55489-58-2
Molekylær formel C13 H20 O4
Mængde 1 g
Synonym 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2
SMIL OCCOCCOCCOCc1ccccc1
IUPAC navn 2-[2-(2-phenylmethoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 240.296
Formel vægt 240.136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.