Få mere at vide
Triethylene Glycol Flufenamate, Mikromol™
Beskrivelse
Triethylene Glycol Flufenamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene Glycol Flufenamate |
| CAS | 30544-48-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triethylene Glycol Flufenamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 F3 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Triethylene Glycol Flufenamate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22F3NO5/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)24-18-7-2-1-6-17(18)19(26)29-13-12-28-11-10-27-9-8-25/h1-7,14,24-25H,8-13H2 |
| SMIL | OCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Vis mere |