Få mere at vide
Triethylene Glycol Flufenamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049192
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049192 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049192 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triethylene Glycol Flufenamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene Glycol Flufenamate
CAS 30544-48-0
Analyt- eller komponentnavne Triethylene Glycol Flufenamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 F3 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triethylene Glycol Flufenamate
InChI formel InChI=1S/C20H22F3NO5/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)24-18-7-2-1-6-17(18)19(26)29-13-12-28-11-10-27-9-8-25/h1-7,14,24-25H,8-13H2
SMIL OCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 413.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 413.145 g/mol