Få mere at vide
Triethylene Glycol Ditosylate, TRC
Artikelnummer. 30372866
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30372866 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30372866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917743100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-Methylbenzenesulfonate)
CAS 19249-03-7
Molekylær formel C20H26O8S2
Mængde 100 mg
Synonym Triethyleneglycol bis(toluenesulfonate), (3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl)bis(4-methyl-benzenesulfonate), 1,2-Ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) bis(4-methylbenzenesulfonate), 1,8-Bis(p-tolylsulfonyloxy)-3,6-dioxaoctane, 1,8-Bis(tosyloxy)-3,6-dioxaoctane, 2-[2-[2-[(4-Methylphenylsulfonyl)oxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-[2-[2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol Ditosylate, NSC 244980, Triethylene Glycol Bis(4-toluenesulfonate), Triethylene Glycol Bis(p-toluenesulfonate), Triethylene Glycol Bis(p-tosylate), Triethylene Glycol Di-4-toluenesulfonate, Triethylene Glycol Di-p-tosylate, Triethylene Glycol Ditoluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
SMIL CC1=CC=C(S(=O)(OCCOCCOCCOS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)C=C1
IUPAC navn 2-[2-[2-(p-tolylsulfonyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 458.54
Formel vægt 458.1069