Få mere at vide
Triethylenglycoldimethylether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triglyme |
| CAS | 112-49-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triglyme |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H18 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane, 1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COCCOCCOCCOC |
| Vis mere |