Få mere at vide
Triethylenglycol dimethylether 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319415
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319415 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319415 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17834020AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triglyme
CAS 112-49-2
Analyt- eller komponentnavne Triglyme
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H18 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL COCCOCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 178,1205 g/mol