Få mere at vide
Triethylene Glycol Dimethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 80322-82-3 |
| Molekylær formel | C8H18O8S2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis-ethanol 1,1'-Dimethanesulfonate, Dimesyl Triethylene Glycol, Triethylene Glycol Dimesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O8S2/c1-17(9,10)15-7-5-13-3-4-14-6-8-16-18(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-methylsulfonyloxyethoxy)ethoxy]ethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.35 |
| Formel vægt | 306.0443 |