Få mere at vide
Triethylenglykol dimethacrylat (stabiliseret med MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30450247
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450247 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7764705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene Glycol Dimethacrylate
CAS 109-16-0
Molekylær formel C14H22O6
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S
InChI formel InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Formel vægt 286.1416