Få mere at vide
Triethylenglycoldimethacrylat, indeholder MEHQ som inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231156 1 L
17241156 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231156 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466270010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-16-0
Molekylær formel C14H22O6
Molekylvægt (g/mol) 286.32
InChI nøgle HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(2-{2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethoxy}ethoxy)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol dimethacrylate
Tæthed 1.0920 g/mL
Kogepunkt 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 167°C
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1.092
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 11 mPa.s (25°C)
Formel vægt 286.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate