Få mere at vide
Triethylboran, 1 mil. soln. i THF
Artikelnummer. 11486830
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486830 25 mL 25ml
11496830 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15109.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylboran er katalysator for allylering af aldehyder, decarboxylative CC-bindingsspaltningsreaktioner, rheniumhydrid/bor Lewis sur cokatalyse af alkenhydrogeneringer, Regioselektiv hydroxyalkylering af umættede oximethere. Reaktant til radikalreduktioner af alkylbromider med N-heterocykliske carbenboraner og syntese af tetramethylammoniumtrialkylphenylboratsalte med oxidationspotentiale.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, gem væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-94-9
Molekylær formel C6H15B
Molekylvægt (g/mol) 98.00
MDL nummer MFCD00009022
InChI nøgle LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
IUPAC navn triethylboran
SMIL CCB(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylborane
Tæthed 0.865
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Lineær formel (CH3CH2)3B
Mængde 25 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 1731462
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 98
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylborane 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Triethylborane