Få mere at vide
Triethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861411
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861411 1 kg
15841411 5 g
15851411 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15861411 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8211351000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-68-7
Tekniske data
Smeltepunkt 255°C to 258°C
Tæthed 1.07 g/cm3 at 21°C
Molekylær formel (C2H5)3N · HCl
MDL nummer MFCD00012500
Mængde 1 kg
Synonym Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride, Triethylammonium chloride
Molekylvægt (g/mol) 137.65