Få mere at vide
Solstice Triethylammoniumbicarbonatbuffer, Honeywell™ Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 15715-58-9 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Flygtig buffer til HPLC |
| pH | 8,4 til 8,6 (ved 25 °C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.217 |