Få mere at vide
Triethylamine Trishydrofluoride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859900
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
15859900 10 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15859900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8143710010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 73602-61-6
Tæthed 1.00 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 70°C/19.9 hPa
Molekylær formel (C2H5)3N · 3 HF
MDL nummer MFCD00043294
Mængde 10 mL
Synonym Triethylamine trishydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
Molekylvægt (g/mol) 161.21