Få mere at vide
Triethylamin Trihydrofluorid, TRC
Artikelnummer. 30454951
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30454951 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30454951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT775750100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine Trihydrofluoride
CAS 73602-61-6
Molekylær formel C6H18F3N
Mængde 100 g
Synonym Triethylamine tri(hydrogen fluoride), Triethylamine Trihydrofluoride, Triethylamine Tris(hydrogen fluoride)
InChI formel InChI=1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
SMIL F.F.F.CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamin; Trihydrofluorid
Molekylvægt (g/mol) 161.21
Formel vægt 161.1391