Få mere at vide
Triethylamin trihydrofluorid, ca 37% HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393516 5 g 5g
11303526 25 g 25g
11313526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14417.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Triethylamintrihydrofluorid virker som et mildt og selektivt fluoreringsmiddel, der anvendes til syntese af sure fluorider og alkylfluorider. Det bruges også til syntese af vicinale difluorider fra epoxider, 3-fluoroazetidin. Det bruges som et selektivt reagens til spaltning af O-silylgrupper i kulhydrater, nukleotider og cyanohydriner. Det er aktivt involveret i den elektrokemiske fluorodeiodering af alkyliodider og fluorodesilylering i beta-lactamer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylamintrihydrofluorid fungerer som et mildt og selektivt fluoreringsmiddel, der anvendes til syntese af sure fluorider og alkylfluorider. Det bruges også til syntese af vicinale difluorider fra epoxider, 3-fluoroazetidin. Det bruges som et selektivt reagens til spaltning af O-silylgrupper i kulhydrater, nukleotider og cyanohydriner. Det er aktivt involveret i den elektrokemiske fluorodeiodering af alkyliodider og fluorodesilylering i beta-lactamer.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform og hexaner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73602-61-6
Molekylær formel C6H18F3N
Molekylvægt (g/mol) 161.212
MDL nummer MFCD00043294
InChI nøgle IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
IUPAC navn N,N-diethylethanamin;trihydrofluorid
SMIL CCN(CC)CC.F.F.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine trihydrofluoride
Smeltepunkt -29°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 70°C (15 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Assay Procent Noter ≈37% HF
Lineær formel (CH3CH2)3N·3HF
Brydningsindeks 1.3915
Mængde 5 g
FN nummer UN1790
Beilstein 5522945
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and hexanes.
Formel vægt 161.21
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine trihydrofluoride, ca 37% HF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylammonium fluoride, Hydrofluoricacid