Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylamine trihydrofluoride |
| Smeltepunkt | -29.0°C |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 0.9890g/mL |
| Kogepunkt | 70.0°C (15.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 87°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (C2H5)3N·3HF |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triethylamine trihydrofluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.