Få mere at vide
Triethylamine, TRC
Artikelnummer. 30041041
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041041 1 g
30003449 10 g
30007076 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7757401G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
Molekylær formel C6 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Synonym Triethylamine (7CI,8CI), N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)ethane, LE 11-5RG, N,N,N-Triethylamine, TEA
IUPAC navn N,N-diethylethanamine
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vægt 101.1204