Få mere at vide
Triethylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 18060900
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18060900 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0477.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triethylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
CAS 121-44-8
Analyt- eller komponentnavne Triethylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H15 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 101,1204 g/mol