Få mere at vide
Triethylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456734
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30456734 1 g
1 options
Artikelnummer. 30456734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7757451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine Hydrochloride
CAS 554-68-7
Molekylær formel C6H16ClN
Mængde 1 g
Synonym Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 137.65
Formel vægt 137.0971