Få mere at vide
Triethylamine hydrochloride, 99+%
Artikelnummer. 10237310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10237310 1 kg Glasflaske 1kg
10207223 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-68-7
Molekylær formel C6H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.65
MDL nummer MFCD00012500
InChI nøgle ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
IUPAC navn N,N-diethylethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 254.0°C to 260.0°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.5 (1% w/v soln.)
Tab ved tørring 1.0% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)3N·HCl
Mængde 1 kg
Beilstein 04, 101
Merck Index 14, 9666
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 137.66
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.