Få mere at vide
Triethylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11463557
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463557 250 g 250g
11453557 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17318.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137,65 g/mol
Det finder sin anvendelse som et proteinoprensningsreagens. Triethylamin bruges som en konkurrerende base til adskillelse af sure basiske og neutrale lægemidler ved omvendt faset højtydende væskekromatografi (HPLC). Triethylamin inducerer synsforstyrrelser (såsom tåget syn) hos mennesker og bruges også i industrien som et slukningsmiddel i ozonolysen af alkener (f.eks. (E)-2-Pentene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som et proteinoprensningsreagens. Triethylamin bruges som en konkurrerende base til adskillelse af sure basiske og neutrale lægemidler ved omvendt faset højtydende væskekromatografi (HPLC). Triethylamin inducerer synsforstyrrelser (såsom tåget syn) hos mennesker og bruges også i industrien som et slukningsmiddel i ozonolysen af alkener (f.eks. (E)-2-Pentene.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 1440 g/L. Opløselig i ethanol, chloroform og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-68-7
Molekylær formel C6H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.65
MDL nummer MFCD00012500
InChI nøgle ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
IUPAC navn N,N-diethylethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼260 °C (dekomponering)
Tæthed 1.07
pH 5
Lugt Amin-lignende
Lineær formel (CH3CH2)3N·HCl
Mængde 250 g
Beilstein 3906409
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 1440 g/L. Opløselig i ethanol, kloroform og alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 137.65
Procent renhed 98%