Få mere at vide
Triethylamine hydrobromide, 98%
Artikelnummer. 11489046
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489046 100 g 100g
11499046 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17926.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Triethylaminhydrobromid anvendes til fremstilling af dimethyl-alfa-diethylaminomaleat ved at reagere med dimethylacetylendicarbosylat. Det er involveret i fremstillingen af triphenylpropargylphosphoniumbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylaminhydrobromid bruges til at fremstille dimethyl-alfa-diethylaminomaleat ved at reagere med dimethylacetylendicarbosylat. Det er involveret i fremstillingen af triphenylpropargylphosphoniumbromid.
Opløselighed Opløselig i
vand, alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-70-4
Molekylær formel C6H16BrN
Molekylvægt (g/mol) 182.11
MDL nummer MFCD00054287
InChI nøgle NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
IUPAC navn N,N-diethylethanamin;hydrobromid
SMIL [Br-].CC[NH+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine hydrobromide
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3CH2)3N·HBr
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formel vægt 182.1
Procent renhed 98%