Få mere at vide
Triethylamin, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10625892 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
10625892 250 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10625892 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3203/07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
C6H15N, CAS-nummer-121-44-8, 250mL, 90 grader.C, CHEBI:35026, farveløs, 101,19 g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diethylethanamin, -115 grader, 9051C, 3 grader. flaske, 12,4, flydende, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar ved 20 grader C, 0,36 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
CAS 121-44-8
Damptryk 69 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 3.5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H15N
MDL nummer 9051
Farve Farveløs
pH 12.4
Smeltepunkt -115 °C
Kogepunkt 90 °C
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Mængde 250 ml
ChEBI CHEBI:35026
Formel vægt 101,19 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, sodium salt trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine