Få mere at vide
Triethylamine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10649933
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10649933 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10649933 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP616500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Triethylamine is used as a solvent in automated synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
CAS 121-44-8
Smeltepunkt -115°C
Farve Colorless
Tæthed 0.728g/cm³
pH 12.4
Kogepunkt 90°C
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H15N
Lineær formel (C2H5)3N
Brydningsindeks 1.397 to 1.403 (at 25°C)
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 9831
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Formel vægt 101.19
Damptryk 69mbar at 20°C
Procent renhed ≥99%
Grad Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid