Få mere at vide
Triethylamin, eluentadditiv til laboratoriebrug og LC-MS, Chem Lab
Artikelnummer. 15949336
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15949336 50 mL 50g
1 options
Artikelnummer. 15949336 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.2049.0050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 121-44-8
Smeltepunkt -115 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.73 g/mL
Kogepunkt 90 °C
Flammepunkt -11 °C
Analyseprocentområde > 99.7%
Emballage Glasflasker
Molekylær formel C6H15N
Mængde 50 mL
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn triethylamin
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine, eluent additive for LC-MS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine