Få mere at vide
Triethylamin, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10704284 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10704284 25 L Metal dåse 25 L
10224020 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10417152 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704284 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3201/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Triethylamin, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.193
MDL nummer 9051
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Smeltepunkt -115°C
Farve Farveløs
pH 12.4
Kogepunkt 90°C
Emballage Metal dåse
Mængde 25 L
Dampdensitet 3.5
Viskositet 0.36 mPaS at 20°C
Formel vægt 101.19g/mol
Damptryk 69mbar at 20°C
Fysisk form Væske