Få mere at vide
Triethylamin, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10224020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224020 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10417152 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10704284 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10224020 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3201/15
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-44-8 | Molecular Formula: C6H15N | Molecular Weight: 101.193 g/mol
Triethylamin, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.193
MDL nummer 9051
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Smeltepunkt -115 °C
Farve Farveløs
pH 12.4
Kogepunkt 90 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 L
Dampdensitet 3.5
Formel vægt 101,19 g/mol
Damptryk 69 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.